Learn More
Witeg™ Bolsas esterilizables en autoclave desechables
Descripción
- Esterilizables en autoclave durante 30 minutos a 121 °C
- Fabricados en polipropileno
- Capacidad de 3 l
- 250 x 400 mm
- Se proporcionan en paquetes de 500
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de residuos |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de Petri, medios de cultivo, tubos, etc. |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 500/caja |
| Dimensiones (L x An) | 250 x 400 mm |
| Tipo de producto | Bolsas esterilizables en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 3 L |