Learn More
Bochem™ Plato de aluminio desechable
Código de producto. 10479962
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
110 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10479962 110 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 10479962 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11611
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Fabricadas con aluminio. El plato de aluminio desechable Bochem™ es desechable.
  • Desechables
  • Fabricado con aluminio
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 110 mL
Desechables Un solo uso
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Placa
Altura (métrico) 25 mm
Diámetro (métrico) 99 mm