Learn More
Corning™ Tapón de transferencia aséptica desechable para frascos microportadores, estéril
Código de producto. 17892145 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
MLL con tubos (1/8 in de DI, 1/4 in de DE)
MPC con tubos (1/4 in de DI, 3/8 in de DE)
Para utilizar con (equipo):
Botella microportadora de 100 g
Frasco microportador de 500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17892145 MPC con tubos (1/4 in de DI, 3/8 in de DE) Frasco microportador de 500 g cada uno
17760708 MLL con tubos (1/8 in de DI, 1/4 in de DE) Botella microportadora de 100 g cada uno
15810540 MPC con tubos (1/4 in de DI, 3/8 in de DE) Botella microportadora de 100 g cada uno
17802155 MLL con tubos (1/8 in de DI, 1/4 in de DE) Frasco microportador de 500 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17892145 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4629
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Los microportadores Corning, disponibles en frascos de 100 g y 500 g pueden estar equipados con estos tapones de transferencia aséptica Corning para evitar la contaminación accidental durante la carga de los biorreactores.
Son tapones de transferencia aséptica para tamaños de 100 g y 500 g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de transferencia aséptica desechable de 45 mm
Para utilizar con (aplicación) MPC con tubos (1/4 in de DI, 3/8 in de DE)
Para utilizar con (equipo) Frasco microportador de 500 g
Esterilidad Estéril
Tipo de producto Tapón de rosca de transferencia aséptica
Material Tapón de polipropileno resistente a productos químicos, tubos flexibles termosellables
Cantidad 1/Cs.