Descripción
- ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certificado
- Fabricado a partir de materiales de copolímero (película de etileno acetato de vinilo)
- Ofrece una buena sensibilidad táctil.
- Ideal para personas con alergia al látex tipo I.
- Alternativa sintética rentable
- También se puede utilizar como forro de guante para una mayor protección.
- Empaquetado en papel protector para una fácil colocación.
- Envases de 30 o 100 guantes por dispensador.
- Para uso con procedimientos de examen breves y de bajo riesgo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Número CE, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 455 parte 1, EN 455 parte 3, EN 455 parte 1, EN 455 parte 3 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Finger Thickness (English) | 1,2 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.03 mm |
| Mostrar más |