Learn More
Buerkle™ DispoDipper, de un solo uso, PP, azul transparente
BIOPHARMA
Código de producto. 16379561
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
16379561 100 mL Estéril paquete de 20
15843954 50 mL No estéril paquete de 20
15853954 50 mL Estéril paquete de 20
16369561 100 mL No estéril paquete de 20
16389561 250 mL No estéril paquete de 20
16274451 250 mL Estéril paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16379561 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53937011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40€
    48.45€ / paquete de 20
    Ahorro 22.95€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Frasco cuchara desechable DispoDipper para la toma de muestras, fabricado en sala blanca. Gracias a su tonalidad azul, también es perfecto para las industrias alimentaria, de piensos y farmacéutica
  • DispoDipper se fabrica completamente en una sola pieza y puede ser se utiliza para el muestreo y el transporte posterior de la muestra en un dispositivo
  • PP, transparente azul
  • Envasada individualmente y esterilizada con rayos gamma
  • Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
  • Volumen del tubo de muestreo a escala en ml y oz.
  • Profundidad de inmersión de 270 mm
Desechable, envasado individualmente, sala limpia, adecuada para usar con alimentos, a prueba de fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de muestreo
Material Polipropileno
Material del cierre polipropileno, azul transparente
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Capacidad (métrico) 100 mL
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Alimentos
Cantidad 1
Altura (imperial) 16,04 in
Altura de la cubeta (imperial) 3,86 in
Altura (métrico) 415 mm
Altura de la cubeta (métrico) 98 mm