Learn More
CellPath Dispocut™ Tablas desechables cortadas
Código de producto. 12816653
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
297 x 210 mm
Código de producto. Dimensiones (L x An)
12816653 297 x 210 mm
1 options
Código de producto. 12816653 Proveedor CellPath N.º de proveedor CGB040252A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.84€
    98.40€ / paquete de 24
    Ahorro 23.44€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Para especímenes rutinarios y de alto riesgo
  • Desechable por incineración
  • Fabricado en tablero de 3 mm relleno de espuma triplacada para mayor resistencia y rigidez
  • Alto grado de resistencia a la humedad
Especificaciones
Tipo de producto Dispocut Blanco de tablero
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Especímenes rutinarios y de alto riesgo
Dimensiones (L x An) 297 x 210 mm