Learn More
CellPath Tabla de corte DispoCut™
Código de producto. 12826653
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Código de producto. Color
12826653 Blanco
1 options
Código de producto. 12826653 Proveedor CellPath N.º de proveedor CGB050253A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.84€
    98.40€ / paquete de 48
    Ahorro 23.44€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tabla de cortar desechable diseñada para aumentar la seguridad y la higiene en zonas de alto riesgo, así como en áreas de corte rutinarias.
  • Fabricado en tablero de 3 mm relleno de espuma triplacada para mayor resistencia y rigidez
  • Ofrece un alto grado de resistencia a la humedad y ayuda a proteger las superficies de trabajo asegurando una disección precisa
  • Cuenta con escala métrica e imperial para ayudar en el registro macroscópico y fotográfico de los especímenes
  • Fácil de eliminar mediante incineración
Specifications
Color Blanco
Tamaño 148 x 210 mm