Learn More
Disperse Yellow 9 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30010790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010790 2.5 g 2.50 g
30007743 1 g 1 g
30004496 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD9953602.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6373-73-5
Fórmula molecular C12 H10 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 274.23
Sinónimo 1,4-Benzenediamine, N-(2,4-dinitrophenyl)- (9CI), p-Phenylenediamine, N-(2,4-dinitrophenyl)- (6CI,7CI,8CI), N1-(2,4-Dinitrophenyl)-1,4-benzenediamine, 2,4-Dinitro-4'-aminodiphenylamine, 4-Amino-2',4'-dinitrodiphenylamine, C.I. 10375, C.I. Disperse Yellow 9, C.I. Solvent Orange 53, Disperse Yellow 9, N-(2,4-Dinitrophenyl)-1,4-phenylenediamine, NSC 60560, SRA Golden Yellow IX, Seriplas Yellow PL, Serisol Fast Yellow PL, Serisol Fast Yellow PL 150, Solvent Orange 53, Supracet Yellow 5RD
Nombre IUPAC 1-N-(2,4-dinitrofenil)benceno-1,4-diamina
SMILES Nc1ccc(Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disperse Yellow 9
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N4O4/c13-8-1-3-9(4-2-8)14-11-6-5-10(15(17)18)7-12(11)16(19)20/h1-7,14H,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0702