Learn More
Amarillo disperso 49, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C.I. Disperse Yellow 49 |
| CAS | 54824-37-2 |
| Fórmula molecular | C21H22N4O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | C.I. Disperse Yellow 49 (9CI, ACI), Artisil Brilliant Yellow 6GFL, Disperse Yellow 49, Foron Brilliant Yellow SE 6GFL, Disperse Yellow 49 surrogate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22N4O2/c1-3-25(11-12-27-21(26)24-18-7-5-4-6-8-18)19-9-10-20(16(2)13-19)17(14-22)15-23/h4-10,13,17H,3,11-12H2,1-2H3,(H,24,26) |
| SMILES | CCN(CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1)C2=CC(=C(C=C2)C(C#N)C#N)C |
| Peso molecular (g/mol) | 362.43 |