Learn More
Disperse Yellow 3, TRC
Código de producto. 17902535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
17902535 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17902535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493495500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disperse Yellow 3
CAS 2832-40-8
Fórmula molecular C15 H15 N3 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Disperse Yellow 3, Acetamide, N-[4-[2-(2-hydroxy-5-methylphenyl)diazenyl]phenyl]- (ACI), Acetamide, N-[4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]phenyl]- (9CI), Acetanilide, 4'-(6-hydroxy-m-tolylazo)- (6CI), C.I. Disperse Yellow 3 (7CI, 8CI), N-[4-[2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)diazenyl]phenyl]acetamide (ACI), 4-Acetamido-2'-hydroxy-5'-methylazobenzene, 4'-[(2-Hydroxy-5-methylphenyl)azo]acetanilide, Acetamine Yellow CG, Acetate Fast Yellow G, Acetoquinone Light Yellow 4JLZ, Akasperse Yellow G, Amacel Yellow G, Artisil Yellow 2GN, Atrisil Direct Yellow G, C.I. 11855, C.I. Solvent Yellow 77, C.I. Solvent Yellow 92, C.I. Solvent Yellow 99, Calcosyn Yellow GC, Celliton Discharge Yellow GL, Celliton Fast Yellow G, Celliton Fast Yellow GA-CF, Celliton Yellow G, Celutate Yellow GH, Cibacet Yellow 2GC, Cibacet Yellow 2GC150, Cibacet Yellow GBA, Cibacete Yellow GBA, Cilla Fast Yellow G, Diacelliton Fast Yellow G, Disperse Yellow 3, Disperse Yellow G, Disperse Yellow Z, Dispersol Fast Yellow G, Dispersol Printing Yellow G, Dispersol Yellow A-G, DTNW 11, Durgacet Yellow G, Eastone Yellow GN, Esteroquinone Light Yellow 4JL, Fenacet Fast Yellow G, Interchem Acetate Yellow G, Interchem Hisperse Yellow GH, Intrasperse Yellow GBA, Intrasperse Yellow GBA Extra, Kayalon Fast Yellow G, Kayaset Yellow G, KCA Acetate Fast Yellow G, Kiwalon Polyester Fast Yellow G, Lurafix Yellow 142, Microsetile Yellow GR, Miketon Fast Yellow G, Nacelan Fast Yellow CG, Novalon Yellow 2GN, Nyloquinone Yellow 4J, Oplas Yellow 130, Ostacet Yellow P 2G, P 2G, Palanil Yellow G, Perliton Yellow G, Reliton Yellow C, Resiren Yellow TG, Safaritone yellow G, Serinyl Hosiery Yellow GD, Seriplas Yellow GD, Serisol Fast Yellow GD, Setacyl Yellow 2GN, Setacyl Yellow G, Setacyl Yellow P 2GL, Silotras Yellow TSG, Sumiplast Yellow FC, Supracet Fast Yellow G, Synten Yellow 2G, Terasil Yellow 2GC, Terasil Yellow GBA Extra, Transetile Yellow P-GR, Tulasteron Fast Yellow 2G-B, Vonteryl Yellow G, Waxoline Yellow RP-FW, Yellow Reliton G, Yellow Z
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O2/c1-10-3-8-15(20)14(9-10)18-17-13-6-4-12(5-7-13)16-11(2)19/h3-9,20H,1-2H3,(H,16,19)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc(C)ccc2O
Nombre IUPAC N-[4-[(E)-(2-hidroxi-5-metilfenil)diazenil]fenilacetamida
Peso molecular (g/mol) 269.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1164