Learn More
Disperse Yellow 23 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30012095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012095 100 mg 100 miligramos
30003235 50 mg 50 miligramos
30010504 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494498100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6250-23-3
Fórmula molecular C18 H14 N4 O
Peso molecular (g/mol) 302.33
Sinónimo 4-[2-[4-(2-Phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]phenol, C.I. Disperse Yellow 23, 4-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]phenol, p-[[p-(Phenylazo)phenyl]azo]phenol, Acetoquinone Light Yellow 3RLLZ, Artisil Yellow RGFL, C.I. 26070, Calcophen Yellow 4RL, Celliton Fast Yellow 4RL-CF, Cibacet Yellow 2RG, DTNW 20, Dianix Yellow 5R, Disperse Yellow 23, Disperse Yellow RGFL, Esteroquinone Light Yellow 3RLL, Fantagen Yellow 3RL, Fenacet Fast Yellow 4R, Foron G, Foron Yellow E-RGF 2, Foron Yellow E-RGFL, Foron Yellow RGFL, Foron Yellow RGFL ultra-dispersed, Intrasil Yellow 5R, Latyl Yellow 4RL, NSC 45565, Nyloquinone Yellow 3R, Ostacet Yellow E-L 5R, SRA Fast Golden Yellow XIII, Setacyl Yellow 3RN, Setacyl Yellow P 3RL, Terasil Golden Yellow R, Terasil Yellow 2RG, Yohao Disperse Yellow E-R, p-Hydroxy-p-bis(azobenzene)
Nombre IUPAC 4-[(E)-[4-[(E)-fenildiazenilo]fenil]diazenil]fenol
SMILES Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N=Nc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disperse Yellow 23
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14N4O/c23-18-12-10-17(11-13-18)22-21-16-8-6-15(7-9-16)20-19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13,23H/b20-19+,22-21+
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1168