Learn More
Disperse Yellow 23 (Grado Técnico), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Disperse Yellow 23 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14N4O/c23-18-12-10-17(11-13-18)22-21-16-8-6-15(7-9-16)20-19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13,23H/b20-19+,22-21+ |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1168 |