Learn More
Amarillo disperso 1 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30383733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30383733 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30383733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4953231G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disperse Yellow 1
CAS 119-15-3
Fórmula molecular C12 H9 N3 O5
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenol, p-(2,4-dinitroanilino)- (6CI,7CI,8CI), 4-[(2,4-Dinitrophenyl)amino]phenol, 2,4-Dinitro-4'-hydroxydiphenylamine, 4-(2,4-Dinitroanilino)phenol, 4-Hydroxy-2',4'-dinitrodiphenylamine, 4'-Hydroxy-2,4-dinitrodiphenylamine, Acetamine Yellow 2R, Acetoquinone Light Yellow 2RZ, Amacel Yellow RR, C.I. 10345, C.I. Disperse Yellow 1, C.I. Solvent Yellow 52, Celliton Fast Yellow RR, Celliton Fast Yellow RRA-CF, Cilla Fast Yellow RR, Disperse Fast Yellow 2K, Disperse Yellow 1, Disperse Yellow 2G, Disperse Yellow R, Disperse Yellow Stable 2K, Dispersol Fast Yellow A, Dispersol Printing Yellow A, Dispersol Yellow B-A, Fast Disperse Yellow 2K, Fenacet Fast Yellow 2R, Kayalon Fast Yellow RR, Microsetile Yellow 2R, N-(2,4-Dinitrophenyl)-4-aminophenol, NSC 13965, NSC 408078, NSC 6335, Nyloquinone Yellow 2R, Perliton Yellow RR, Permanent Yellow 2K, Reliton Yellow R, SRA Golden Yellow VIII, Serisol Fast Yellow A, Setacyl Yellow P-BS, Supracet Fast Yellow 2R, Supracet Yellow RR, Synten Yellow P 2R, Tulasteron Fast Yellow R-B
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3O5/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20/h1-7,13,16H
SMILES Oc1ccc(Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])cc1
Nombre IUPAC 4-(2,4-dinitroanilino)fenol
Peso molecular (g/mol) 275.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0542