Learn More
Amarillo disperso 1 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disperse Yellow 1 |
| CAS | 119-15-3 |
| Fórmula molecular | C12 H9 N3 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Phenol, p-(2,4-dinitroanilino)- (6CI,7CI,8CI), 4-[(2,4-Dinitrophenyl)amino]phenol, 2,4-Dinitro-4'-hydroxydiphenylamine, 4-(2,4-Dinitroanilino)phenol, 4-Hydroxy-2',4'-dinitrodiphenylamine, 4'-Hydroxy-2,4-dinitrodiphenylamine, Acetamine Yellow 2R, Acetoquinone Light Yellow 2RZ, Amacel Yellow RR, C.I. 10345, C.I. Disperse Yellow 1, C.I. Solvent Yellow 52, Celliton Fast Yellow RR, Celliton Fast Yellow RRA-CF, Cilla Fast Yellow RR, Disperse Fast Yellow 2K, Disperse Yellow 1, Disperse Yellow 2G, Disperse Yellow R, Disperse Yellow Stable 2K, Dispersol Fast Yellow A, Dispersol Printing Yellow A, Dispersol Yellow B-A, Fast Disperse Yellow 2K, Fenacet Fast Yellow 2R, Kayalon Fast Yellow RR, Microsetile Yellow 2R, N-(2,4-Dinitrophenyl)-4-aminophenol, NSC 13965, NSC 408078, NSC 6335, Nyloquinone Yellow 2R, Perliton Yellow RR, Permanent Yellow 2K, Reliton Yellow R, SRA Golden Yellow VIII, Serisol Fast Yellow A, Setacyl Yellow P-BS, Supracet Fast Yellow 2R, Supracet Yellow RR, Synten Yellow P 2R, Tulasteron Fast Yellow R-B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N3O5/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20/h1-7,13,16H |
| SMILES | Oc1ccc(Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2,4-dinitroanilino)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 275.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.0542 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?