Learn More
Rojo disperso 60 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disperse Red 60 |
| CAS | 17418-58-5 |
| Fórmula molecular | C20 H13 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13NO4/c21-18-15(25-11-6-2-1-3-7-11)10-14(22)16-17(18)20(24)13-9-5-4-8-12(13)19(16)23/h1-10,22H,21H2 |
| SMILES | Nc1c(Oc2ccccc2)cc(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c13 |
| Nombre IUPAC | 1-amino-4-hidroxi-2-fenoxiantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 331.322 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.084 |