Learn More
Rojo disperso 1 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30371916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30371916 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30371916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473475500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disperse Red 1
CAS 2872-52-8
Fórmula molecular C16 H18 N4 O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo C.I. Disperse Red 1 (7CI,8CI), Celliton Scarlet B (6CI), Ethanol, 2-[ethyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- (9CI), 2-[Ethyl[4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]amino]ethanol, 1-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-4-(4-nitrophenylazo)benzene, 4-Nitro-4'-[N-ethyl-N-(β-hydroxyethyl)amino]azobenzene, 4-Nitro-4'-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]azobenzene, 4-[(2-Hydroxyethyl)ethylamino]-4'-nitroazobenzene, 4-[4-(Nitrophenyl)azo]-N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)aniline, 4-[Ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-4'-nitroazobenzene, 4-[N-(2-Hydroxyethyl)-N-ethylamino]-4'-nitroazobenzene, 4-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-4'-nitroazobenzene, Acetamine Scarlet B, Acetate Fast Scarlet B, Acetoquinone Light Scarlet BLZ, Amacel Scarlet GB, C.I. 11110, C.I. Solvent Red 14, Calcosyn Brilliant Scarlet BN, Celliton Discharge Scarlet B, Celliton Scarlet BA-CF, Celutate Scarlet BH, Cibacet Scarlet 2B, Cibacet Scarlet BRN, Cibacet Scarlet BS, Cilla Scarlet B, D 3284, Diacelliton Fast Scarlet B, Diacelliton Scarlet B, Disperse Red 1, Disperse Red 1-glycerol-TDI copolymer, Disperse Red Zh, Disperse Scarlet B, Disperse Scarlet Zh, Dispersive ruby Zh, Dispersol Fast Scarlet B, Dispersol Scarlet B, Durgacet Scarlet B, Eastone Scarlet BG, Eniacyl Scarlet B, Fenacet Scarlet B, Fluka Disperse Red, Interchem Acetate Scarlet B, Interchem Hisperse Scarlet BH, Intrasperse Scarlet BRN, Kayalon Fast Scarlet B, Microsetile Scarlet B, Miketon Fast Scarlet B, Monocel Scarlet B, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-(4-nitrophenylazo)aniline, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-[(p-nitrophenyl)azo]aniline, N-Ethyl-N-[p-(p-nitrophenylazo)phenyl]ethanolamine, NSC 57019, Nacelan Scarlet CSB, Neosetile Scarlet B, Nyloquinone Red N, Reliton Scarlet BA, Safaritone Scarlet B, Scarlet Reliton BA, Serinyl Hoisery Scarlet BD, Serisol Fast Scarlet BD, Serisol Fast Scarlet BD 200, Setacyl Scarlet 2BD, Setacyl Scarlet B, Setacyl Scarlet RNA, Silotras Scarlet TSR, Supracet Fast Scarlet B, Tertranese Scarlet N-B, WO 4
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4O3/c1-2-19(11-12-21)15-7-3-13(4-8-15)17-18-14-5-9-16(10-6-14)20(22)23/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3
SMILES CCN(CCO)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-[N-etil-4-[(E)-(4-nitrofenil)diazenil]anilino]etanol
Peso molecular (g/mol) 314.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1379