Learn More
Poliéster Disperse Azul Oscuro, 90%, TRC
Código de producto. 17952385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952385 5 mg 5 miligramos
17920365 10 mg 10 miligramos
17902835 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17952385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4934655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56524-76-6
Fórmula molecular C16 H14 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 298.29
Sinónimo 9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4,5-bis(methylamino)-, 1,8-Dihydroxy-4,5-bis(methylamino)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-4,5-bis(methylamino)anthraquinone, Disperse Polyester Dark Blue
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxi-4,5-bis(metilamino)antraceno-9,10-dión
SMILES CNc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(NC)c3C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dihydroxy-4,5-bis(methylamino)anthraquinone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O4/c1-17-7-3-5-9(19)13-11(7)15(21)12-8(18-2)4-6-10(20)14(12)16(13)22/h3-6,17-20H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0954