Learn More
Naranja dispersa 37, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disperse Orange 37 |
| CAS | 13301-61-6 |
| Fórmula molecular | C17 H15 Cl2 N5 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propanenitrile, 3-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]- (9CI), Propionitrile, 3-[p-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-N-ethylanilino]- (6CI,8CI), 3-[[4-[2-(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]ethylamino]propanenitrile, Akasperse Orange RL 150, C.I. Disperse Orange 37, C.I. Disperse Orange 59, C.I. Disperse Orange 76, Disperse Orange 37, Disperse Orange 59, Disperse Orange 76, Disperse Polyester Yellow Brown, Disperse Yellow Brown 2RCW, Eastman Polyester Dark Orange RL, Eastone Dark Orange R-GLF, Intrasil Dark Orange 3GH, Kayalon Polyester Yellow Brown 3RL, Serilene Yellow Brown 2RL, Serilene Yellow Brown 2RL150 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15Cl2N5O2/c1-2-23(9-3-8-20)13-6-4-12(5-7-13)21-22-17-15(18)10-14(24(25)26)11-16(17)19/h4-7,10-11H,2-3,9H2,1H3 |
| SMILES | CCN(CCC#N)c1ccc(cc1)N=Nc2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-[4-[(E)-(2,6-dicloro-4-nitrofenil)diazenil]-N-etilanilino]propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 392.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.0603 |