Learn More
Naranja disperso 3 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30384860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30384860 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30384860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4934855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disperse Orange 3
CAS 730-40-5
Fórmula molecular C12 H10 N4 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzenamine, 4-[(4-nitrophenyl)azo]- (9CI), C.I. Disperse Orange 3 (6CI,7CI,8CI), 4-[2-(4-Nitrophenyl)diazenyl]benzenamine, 4-(4-Nitrophenylazo)aniline, 4-(4'-Nitrophenylazo)aniline, 4-Amino-4'-nitroazobenzene, 4-Nitro-4'-aminoazobenzene, 4-[(4-Nitrophenyl)azo]benzenamine, 4'-Nitro-4-aminoazobenzene, Acetamine Orange GR, Acetate Fast Orange G, Acetate Fast Orange GR, Acetoquinone Light Orange JRL, Akasperse Orange RBA, Altocyl Orange GR, Amacel Orange GR, Artisil Direct Orange 2R, Artisil Orange 2R, Atlantic Disperse Orange GRA, C.I. 11005, C.I. Solvent Orange 9, Celliton Discharge Orange GRL, Celliton Fast Orange GR, Celliton Orange GR, Celliton Orange GRA, Celutate Orange GRH, Cibacet Orange 2R, Cibacete Orange 2RN, Cilla Fast Orange GR, Diacelliton Fast Orange GL, Disperse Orange 3, Disperse Orange GR, Disperse Orange Zh, Dispersol Fast Orange G, Dispersol Orange AG, Durgacet Orange GR, Eastman Orange GRN, Eastone Orange 2R, Eniacyl Orange GR, Fenacet Orange G, Interchem Acetate Orange GL, Kayalon Fast Orange GR, Microsetile Orange GR, Miketon Fast Orange GR, Nacelan Orange GR, Neosetile Orange GR, Nyloquinone Orange 2R, Oracet Orange 2R, Ostacet Orange P 2R, Perliton Orange 6R, Reliton Orange GR, Serilic Orange GXD, Setacyl Orange GR, Setacyl Orange RE, Silotras Orange TSGR, Supracet Fast Orange G, Synten Orange 2R, Transetile Orange P-GR, Vonteryl Orange GS, p-(p-Nitrophenylazo)aniline, p-Nitro-p'-aminoazobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N4O2/c13-9-1-3-10(4-2-9)14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(17)18/h1-8H,13H2
SMILES Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-[(E)-(4-nitrofenil)diazenil]anilina
Peso molecular (g/mol) 242.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0804