Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja disperso 3, 90 %, puro
Código de producto. 10503571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
10503571 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 10503571 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 201620500
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Disperse orange 3
Punto de fusión 200.0°C
Nombre de nota 65%
CAS 730-40-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Fórmula molecular C12H10N4O2
Número MDL MFCD00007856
Beilstein 16, 311
Sinónimo C.I. 11005
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, toluene
Clave InChI UNBOSJFEZZJZLR-UHFFFAOYSA-N
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-[(4-nitrofenil)diazenil]anilina
Peso molecular (g/mol) 242.238
PubChem CID 12896
ChEBI CHEBI:75648
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.24
Porcentaje de pureza 65%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón a rojo
Cantidad 50 g
Forma física Polvo
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Disperse Orange 3
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.