Learn More
Naranja disperso 29 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disperse Orange 29 |
| CAS | 19800-42-1 |
| Fórmula molecular | C19H15N5O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Phenol, 4-[2-[2-methoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-, Phenol, 4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- (9CI), Phenol, p-[[2-methoxy-4-[(p-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- (8CI), 4-[2-[2-Methoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]phenol, 4-[[2-Methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]phenol, C.I. Disperse Orange 29, Dianix Yellow Brown SE-R, Disperse Orange 29, Foron Yellow Brown SE-RL, Hisperse Orange C-GS, Intrasil Orange L 2R, Intrasil Orange L 2R200, Palanil Orange GL, Resolin Yellow Brown 3GL, Samaron Yellow Brown HRSL, Sumikaron Orange SE-RBL, Synten Orange P-GRL, Phenol, 4-[2-[2-methoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-, Phenol, 4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- (9CI), Phenol, p-[[2-methoxy-4-[(p-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- (8CI), 4-[2-[2-Methoxy-4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]phenol, 4-[[2-Methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]phenol, C.I. Disperse Orange 29, Dianix Yellow Brown SE-R, Disperse Orange 29, Foron Yellow Brown SE-RL, Hisperse Orange C-GS, Intrasil Orange L 2R, Intrasil Orange L 2R200, Palanil Orange GL, Resolin Yellow Brown 3GL, Samaron Yellow Brown HRSL, Sumikaron Orange SE-RBL, Synten Orange P-GRL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15N5O4/c1-28-19-12-15(22-20-13-2-7-16(8-3-13)24(26)27)6-11-18(19)23-21-14-4-9-17(25)10-5-14/h2-12,25H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1N=Nc2ccc(O)cc2)N=Nc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-[2-metoxi-4-[(E)-(4-nitrofenil)diazenil]fenil]diazenil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 377.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.1124 |