Learn More
Disperse Orange 1 (>85%), TRC
Código de producto. 17975045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17975045 500 mg 500 miligramos
17904215 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17975045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD495333500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2581-69-3
Fórmula molecular C18 H14 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 318.33
Sinónimo Benzenamine, 4-[(4-nitrophenyl)azo]-N-phenyl- (9CI), C.I. Disperse Orange 1 (6CI,7CI,8CI), 4-[2-(4-Nitrophenyl)diazenyl]-N-phenylbenzenamine, 4-(4-Nitrophenylazo)diphenylamine, 4-(p-Nitrophenylazo)diphenylamine, 4-Anilino-4'-nitroazobenzene, 4-Nitro-4'-(phenylamino)azobenzene, Acetate Orange 5R, Acetoquinone Light Orange 4RL, Akasperse Transfer Orange, C.I. 11080, Celliton Discharge Orange 5RL, Celliton Fast Orange 5R, Cilla Fast Orange 5R, Diacelliton Fast Orange R, Diacelliton Fast Orange RM/D, Disperse Orange 1, Disperse Orange 5R, Dispersol Fast Orange A, Dispersol Orange A, Dispersol Orange B-A, Dispersol Printing Orange A, Miketon Fast Orange 5R, Miketon Polyester Orange 5R, Navilene Orange 5R, Palanil Orange 5R, Reliton Orange 5R, Resolin Orange 5R, Serilene Orange 5R, Serilene Orange 5R300, Serisol Orange 5R, Setacyl Scarlet 2GN, Setacyl Scarlet P 2G, Supracet Scarlet 2G, Vonteryl Red 4G
Nombre IUPAC 4-[(E)-(4-nitrofenil)diazenil]-N-fenilanilina
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disperse Orange 1
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14N4O2/c23-22(24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1117