Learn More
Dispersar Diazo Negro 3BF, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disperse Black 2 |
| CAS | 6232-57-1 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N4 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Aniline, 2-methoxy-5-methyl-4,4'-azodi- (7CI), Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)azo]-2-methoxy-5-methyl- (9CI), 4-[2-(4-Aminophenyl)diazenyl]-2-methoxy-5-methylbenzenamine, 1-(4-Aminophenylazo)-2-methyl-4-amino-5-methoxybenzene, 4,4'-Diamino-2-methyl-5-methoxyazobenzene, 4,4'-Diamino-2'-methyl-5'-methoxy-1,1'-azobenzene, Acetamine Diazo Black 3B, Acetoquinone Diazo Navy 2BZ, Amacel Developed Black 3BS, C.I. 11255, C.I. Disperse Black 2, Cibacet Diazo Black B, Diazacyl Black B, Disperse Diazo Black, Disperse Diazo Black 3BF, Dispersol Black 2B, Dispersol Diazo Black 2BN, Fast Black C Base, Kayalon Diazo Black BBS, Meisei Acemyl Diazo Black 3BF, Meisei Teryl Diazo Navy CN, Meisei Teryl Diazo Navy H3B, Naphtoelan Black D Base, Novalon Diazo Black B, Nyloquinone Diazo Navy 2B, Serisol Diazo Black 2B, Setacyl Diazo Black B, Sumikaron Diazo Navy 3B, Terasil Diazo Black B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N4O/c1-9-7-12(16)14(19-2)8-13(9)18-17-11-5-3-10(15)4-6-11/h3-8H,15-16H2,1-2H3/b18-17+ |
| SMILES | COc1cc(N=Nc2ccc(N)cc2)c(C)cc1N |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-(4-aminofenil)diazenil]-2-metoxi-5-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 256.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1324 |