Learn More
Azul disperso 56 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disperse Blue 56 |
| CAS | 12217-79-7 |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl N2 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,5-Diaminochloro-4,8-dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,5-Dihydroxy-4,8-diaminochloroanthraquinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClN2O4/c15-4-3-7(19)10-11(12(4)17)14(21)9-6(18)2-1-5(16)8(9)13(10)20/h1-3,18-19H,16-17H2 |
| SMILES | Nc1ccc(O)c2C(=O)c3c(N)c(Cl)cc(O)c3C(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 1,5-diamino-2-cloro-4,8-dihidroxiantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.685 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.025 |