Learn More
Azul disperso 373 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disperse Blue 373 |
| CAS | 51868-46-3 |
| Fórmula molecular | C21 H21 Br N6 O6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-[2-[2-(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(di-2-propen-1-ylamino)-4-methoxyphenyl]-acetamide, N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(di-2-propenylamino)-4-methoxyphenyl]- (9CI) Acetamide, N-[2-[2-(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(di-2-propen-1-ylamino)-4-methoxyphenyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21BrN6O6/c1-5-7-26(8-6-2)18-11-16(23-13(3)29)17(12-20(18)34-4)24-25-21-15(22)9-14(27(30)31)10-19(21)28(32)33/h5-6,9-12H,1-2,7-8H2,3-4H3,(H,23,29)/b25-24+ |
| SMILES | COc1cc(\N=N\c2c(Br)cc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(NC(=O)C)cc1N(CC=C)CC=C |
| Nombre IUPAC | N-[5-[bis(prop-2-enil)amino]-2-[(E)-(2-bromo-4,6-dinitrofenil)diazenil]-4-metoxifenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 533.332 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.071 |