Learn More
Azul disperso 26 100 μg/ml en acetonitrilo:metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325788 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325788 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12972019MC100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mL
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Acetonitrile/Methanol