Learn More
Azul disperso 124, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disperse Blue 124 |
| CAS | 15141-18-1 |
| Fórmula molecular | C16 H19 N5 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethanol, 2-[N-ethyl-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]-m-toluidino]-, acetate (ester) (8CI), Ethanol, 2-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]amino]-, acetate (ester) (9CI), C.I. 111938, C.I. Disperse Blue 124, Disperse Blue 124, Serisol 3RD, Ethanol, 2-[ethyl[3-methyl-4-[2-(5-nitro-2-thiazolyl)diazenyl]phenyl]amino]-, 1-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N5O4S/c1-4-20(7-8-25-12(3)22)13-5-6-14(11(2)9-13)18-19-16-17-10-15(26-16)21(23)24/h5-6,9-10H,4,7-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CCOC(=O)C)c1ccc(N=Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-])c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-[N-etil-3-metil-4-[(E)-(5-nitro-1,3-tiazol-2-il)diazenil]anilino]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 377.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.1158 |