Learn More
Disperse Blue 106, TRC
Código de producto. 30387503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387503 5 mg
30375396 10 mg
30385425 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4934705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68516-81-4
Fórmula molecular C14 H17 N5 O3 S
Peso molecular (g/mol) 335.38
Sinónimo Ethanol, 2-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]amino]- (9CI), C.I. 111935, C.I. Disperse Blue 106, C.I. Disperse Blue 357, Disperse Blue 106, Disperse Blue 357, Disperse Blue RD, Miketon Polyester Discharge Blue R, Serisol RD 400, Suncron Blue RD 400, Tersetile Blue CRL
Nombre IUPAC 2-[N-etil-3-metil-4-[(E)-(5-nitro-1,3-tiazol-2-il)diazenil]anilino]etanol
SMILES CCN(CCO)c1ccc(N=Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-])c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disperse Blue 106
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N5O3S/c1-3-18(6-7-20)11-4-5-12(10(2)8-11)16-17-14-15-9-13(23-14)19(21)22/h4-5,8-9,20H,3,6-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1052