Learn More
Disperse Blue 102, TRC
Código de producto. 30380501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380501 500 mg
30369591 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30380501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493480500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69766-79-6
Fórmula molecular C15 H19 N5 O4 S
Peso molecular (g/mol) 365.41
Sinónimo 1,2-Propanediol, 3-[ethyl[3-methyl-4-[2-(5-nitro-2-thiazolyl)diazenyl]phenyl]amino]-, 1,2-Propanediol, 3-[N-ethyl-4-(5-nitro-2-thiazolylazo)-m-toluidino]- (6CI), 1,2-Propanediol, 3-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]amino]- (9CI), C.I. 111945, C.I. Disperse Blue 102, Celliton Discharge Blue GFR, Cibacet Blue GFD, Disperse Blue 102, Eastone Blue GFD, Intrasperse Blue GFD, Intrasperse Blue GFD 150, Miketon Discharge Blue FG
Nombre IUPAC 3-[N-etil-3-metil-4-[(E)-(5-nitro-1,3-tiozol-2-il)diazenil]anilino]propano-1,2-diol
SMILES CCN(CC(O)CO)c1ccc(N=Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-])c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disperse Blue 102
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N5O4S/c1-3-19(8-12(22)9-21)11-4-5-13(10(2)6-11)17-18-15-16-7-14(25-15)20(23)24/h4-7,12,21-22H,3,8-9H2,1-2H3/b18-17+
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1158