Learn More
Honeywell™ Sistema de dispensación y tubo de inmersión
Código de producto. 16871210 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tambor de 18 L sin tubo de inmersión
Capacidad (métrico):
18 L
Tamaño de la unidad:
1 paquete
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16871210 Tambor de 18 L sin tubo de inmersión 18 L 1 paquete
16881210 - - -
16891210 - - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16871210 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 89857H1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    294.69€ / paquete de 1
    Ahorro 9.31€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Sistema de dosificación y tubo de inmersión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Accesorio de recipiente retornable
Capacidad (métrico) 18 L
Para utilizar con (equipo) Tambor de 18 L sin tubo de inmersión
Cantidad 1
Peso (métrico) 0.675 Kg