Learn More
asecos™ Bote dispensador
Código de producto. 17816496 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17816496 2 L cada uno
17836446 5 L cada uno
17856546 10 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17816496 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 36487
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El dispensador permite dispensar líquidos de forma segura, limpia y cómoda en el lugar de trabajo.
  • Contenedores resistentes, químicamente estables y resistentes a los rayos UV.
  • Incluye 2 salidas tipo rosca en diferentes tamaños
  • 18 etiquetas en 9 colores de señalización y una etiqueta de seguridad multilingüe para el etiquetado de contenido según el SGA
  • Con asas estables para un manejo ergonómico.
Especificaciones
Tipo de producto Lata de llenado
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Capacidad (métrico) 2 L
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Dispensación segura, limpia y cómoda de líquidos en el lugar de trabajo
Material Polietileno
Anchura (imperial) 5,51 in
Anchura (métrico) 140.00 mm
Altura (imperial) 12,44 in
Altura (métrico) 316.00 mm
Peso (imperial) 1.76 lb.
Peso (métrico) 0.8 kg