Learn More
Interscience™ Conjunto dispensador con conector en Y
Código de producto. 16422085
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
3,2 mm de diám.
6,4 mm de diám.
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
16422085 3,2 mm de diám. cada uno
16432085 6,4 mm de diám. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422085 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 562102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conjunto de dispensación estéril con rosca GL45 para FlexiPump Pro.
  • Para usar con el modelo FlexiPump Pro
  • Fabricado sin silicona
  • Caudal: 2.5 L/min.
  • Velocidad: 10 a 550 rpm
Especificaciones
Pantalla Ninguno
Para utilizar con (aplicación) Dispensación
Para utilizar con FlexiPump Pro
Incluye Conjunto de dispensación, tubo de silicona, tapón de rosca GL45, contrapeso, boquilla, filtro y conector en Y.
Longitud global (imperial) 7.9 a 3.3 pies.
Tamaño de los tubos 3,2 mm de diám.
Tipo Tubo