Learn More
Interscience™ Conjunto dispensador para diluyentes
Código de producto. 16322236
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16322236 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite cada uno
1 options
Código de producto. 16322236 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 513043
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
El juego incluye las piezas necesarias para dispensar diluyentes.
Incluye:
  • Juego de tubos de silicona con diámetro interior de 6,4 mm
  • Tapón de rosca GL45
  • Peso del tubo
  • Boquilla
  • Filtro
Especificaciones
Tipo de producto Tubos dispensadores
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Adición del conjunto dispensador al diluidor
Para utilizar con (equipo) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite