Learn More
BRAND™ Dispensadores analógicos ajustables para frascos para análisis de trazas Dispensette™ S
Código de producto. 15438103 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S (para frascos roscados GL 45), marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores para frascos GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) y S40 (PTFE)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S (para frascos roscados GL 45), marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), herramienta de montaje y adaptadores para frascos GL 28-S 28 (ETFE, GL 32
Material:
Resorte de válvula de platino-iridio
Resorte de válvula de tántalo
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Material unitSize
15438103 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S (para frascos roscados GL 45), marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), herramienta de montaje y adaptadores para frascos GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 Resorte de válvula de tántalo cada uno
15408103 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S (para frascos roscados GL 45), marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores para frascos GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) y S40 (PTFE) Resorte de válvula de platino-iridio cada uno
15428103 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S (para frascos roscados GL 45), marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores para frascos GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE) y S40 (PTFE) Resorte de válvula de tántalo cada uno
15418103 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S (para frascos roscados GL 45), marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), herramienta de montaje y adaptadores para frascos GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 Resorte de válvula de platino-iridio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15438103 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 4640241
Includes
Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de ETFE y PTFE (GL28, GL32, S40), tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
El Dispensette El dispensador de botellas para análisis de trazas S Trace Analysis permite dispensar con precisión un volumen de medios de alta pureza para el análisis de trazas.
  • Los componentes de la ruta de fluido solo contienen materiales de la más alta pureza, como fluoroplásticos y zafiro.
  • Tubo de descarga de montaje sencillo disponible con o sin válvula de recirculación integrada
  • Diseñado sin anillos de sellado adicionales para facilitar la limpieza y el mantenimiento
  • Válvula de descarga reemplazable con válvula de seguridad
  • Válvula de llenado en forma de oliva para una fijación más firme de los tubos de llenado
  • La tecnología de flujo mejorada permite un rellenado más rápido
  • Con pista festoneada para un ajuste de volumen seguro en dispensadores analógicos
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,5 % (50 μl)
Ángulo 90°
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color Gris
Densidad Hasta 3,8 g/ cm3
Descripción Con válvula de recirculación
Canales 1
Material Resorte de válvula de tántalo
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Pantalla Analógico
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de ácidos, bases y peróxido de hidrógeno en el intervalo de volumen de 1 a 10 ml
Incluye Dispensador acoplable a frasco Dispensette S (para frascos roscados GL 45), marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), herramienta de montaje y adaptadores para frascos GL 28-S 28 (ETFE, GL 32
Incrementos 0.2 mL
Precisión 0,1% (10 μL)
máx. (imperial) 59 °F a 104 °F
Temperatura (métrico) De 15 °C a 40 °C
Presión de vapor Hasta 600 mbar
Grado de viscosidad Hasta 500 mm2 /s
Garantía 2 años