Learn More
BRAND™ Dispensadores analógicos ajustables para frascos para análisis de trazas Dispensette™ S
Tienda Brand ProductosDescripción
Includes
Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de ETFE y PTFE (GL28, GL32, S40), tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
- Los componentes de la ruta de fluido solo contienen materiales de la más alta pureza, como fluoroplásticos y zafiro.
- Tubo de descarga de montaje sencillo disponible con o sin válvula de recirculación integrada
- Diseñado sin anillos de sellado adicionales para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Válvula de descarga reemplazable con válvula de seguridad
- Válvula de llenado en forma de oliva para una fijación más firme de los tubos de llenado
- La tecnología de flujo mejorada permite un rellenado más rápido
- Con pista festoneada para un ajuste de volumen seguro en dispensadores analógicos
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,5 % (50 μl) |
| Ángulo | 90° |
| Tipo de producto | Dispensador para Bottletop |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Color | Gris |
| Densidad | Hasta 3,8 g/ cm3 |
| Descripción | Sin válvula de recirculación |
| Canales | 1 |
| Material | Resorte de válvula de tántalo |
| Mostrar más |