Learn More
BRAND™ Dispensadores digitales para frascos Dispensette™ S
Código de producto. 15438073 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de po
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 a 1 ml
De 0,2 a 2 ml
De 1 a 10 ml
De 2,5 a 25 ml
De 5 a 50 ml
Incrementos:
0,005 mL
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
0,2 ml
Exactitud:
0,5 % (10 μl)
0,5 % (125 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (250 μl)
0,5 % (50 μl)
0,6% (6 μl)
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Tamaño de la unidad
15438073 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40) 0,5 A 5 mL 0,02 mL 0,5 % (25 μl) cada uno
15408073 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) De 0,1 a 1 ml 0,005 mL 0,6% (6 μl) cada uno
15428073 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) De 0,2 a 2 ml 0,01 mL 0,5 % (10 μl) cada uno
15448073 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0,5 A 5 mL 0,02 mL 0,5 % (25 μl) cada uno
15468073 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) De 1 a 10 ml 0,05 mL 0,5 % (50 μl) cada uno
15488073 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de po De 2,5 a 25 ml 0,1 ml 0,5 % (125 μl) cada uno
15408083 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de po De 5 a 50 ml 0,2 ml 0,5 % (250 μl) cada uno
15478063 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40) De 0,1 a 1 ml 0,005 mL 0,6% (6 μl) cada uno
15418073 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40) De 0,2 a 2 ml 0,01 mL 0,5 % (10 μl) cada uno
15458073 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40) De 1 a 10 ml 0,05 mL 0,5 % (50 μl) cada uno
15478073 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL38, S40) De 2,5 a 25 ml 0,1 ml 0,5 % (125 μl) cada uno
15498073 Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL38, S40) De 5 a 50 ml 0,2 ml 0,5 % (250 μl) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15438073 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 4600330
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Includes
Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
El Dispensette™ Los dispensadores digitales para botellas S cuentan con un diseño de ''pistón flotante'' para un funcionamiento con poca fuerza y sin piezas de desgaste. Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes.
El Dispensette™ Los dispensadores digitales para botellas S cuentan con un diseño de pistón flotante para un funcionamiento con poca fuerza y sin piezas de desgaste. Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes. Diseñado para g
  • Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
  • Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
  • Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
  • Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
  • Easy Calibration Técnica para el ajuste de calibración en segundos sin herramientas
  • Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
  • Fácil de calibrar y ajustar para cumplir con GLP pautas
  • Fácil de desmontar para su limpieza
  • Válvula de llenado y descarga reemplazable con pera de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está ensamblado)
  • 360° El bloque de válvula giratorio permite que la etiqueta de la botella quede orientada hacia el usuario.
  • El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
  • Marcado DE-M
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,5 % (25 μl)
Ángulo 90°
Tipo de producto Dispensador
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificaciones: ISO 9001
Color Gris/Rojo
Densidad Hasta 2,2 g/cm3
Descripción Sin válvula de recirculación
Volumen (métrico) 0,5 A 5 mL
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de reactivos agresivos, incluidas bases y ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4 (excepto, p. ej., HCl, HNO3 y HF), soluciones salinas, así como muchos disolventes orgánicos
Incluye Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Incrementos 0,02 mL
Precisión 0,1% (5 μL)
máx. (imperial) 59 °F a 104 °F
Temperatura (métrico) De 15 °C a 40 °C
Grado de viscosidad Hasta 500 mm2 /s