Learn More
Masterflex™ Conector recto de tubos
Código de producto. 15521295
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,19 in
0,25 in
0,31 in
0,38 in
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
15521295 0,38 in paquete de 10
15531295 0,19 in paquete de 10
12683606 0,25 in 10 PCS
15511295 0,31 in paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15521295 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4061002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con conectores dentados.
  • Fabricada con polipropileno
  • Esterilizadas con óxido de etileno/gamma
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,38 in
Diámetro interior (métrico) 0,97 cm
Material Polipropileno
Método de esterilización ETO o gamma
Incluye Accesorios dentados
Tipo de producto Conector recto de tubos