Learn More
Masterflex™ Conector recto de tubos
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,19 in
0,25 in
0,31 in
0,38 in
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Fabricada con polipropileno
- Esterilizadas con óxido de etileno/gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Material | Polipropileno |
| Método de esterilización | ETO o gamma |
| Incluye | Accesorios dentados |
| Tipo de producto | Conector recto de tubos |