Learn More
Disparlure 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325477 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325477 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12971000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dispalure
CAS 29804-22-6
Nombres de analitos o componentes Dispalure
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H38 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Octadecane, 7,8-epoxy-2-methyl-, cis- (8CI), Oxirane, 2-decyl-3-(5-methylhexyl)-, cis-, rel-(2R,3S)-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane, (Z)-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane, (±)-Disparlure, (±)-cis-Disparlure, 7,8-cis-Epoxy-2-methyloctadecane, Atralymon, Disparlure, ENT 34886, Epoxan, SPLAT GM, cis-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane
Fórmula InChI InChI=1S/C19H38O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-15-18-19(20-18)16-13-12-14-17(2)3/h17-19H,4-16H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCC[C@H]1O[C@H]1CCCCC(C)C
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-decil-3-(5-metilhexil)oxirano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 282.5044
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2923 g/mol