Learn More
Fosfato de disoprámide, TRC
Código de producto. 30368885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368885 1 g 1 g
30377302 100 mg -
30385706 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4934551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22059-60-5
Fórmula molecular C21 H29 N3 O . H3 O4 P
Peso molecular (g/mol) 437.47
Sinónimo Disopyramide phosphate, (2RS)-4-[bis(1-methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamide dihydrogen phosphate
Nombre IUPAC 4-[di(di(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-piridina-2-ilbutanamida; Ácido fosfórico
SMILES CC(C)N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C.OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disopyramide phosphate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29N3O.H3O4P/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);(H3,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.208