Learn More
Diclorhidrato de N-óxido de disopiramida, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de N-óxido de disopiramida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disopyramide N-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2731709-13-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Disopyramide N-Oxide Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H29 N3 O2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, Disopyramide N-Oxide Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | Cl.Cl.CC(C)[N+]([O-])(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C |
| Nombre IUPAC | óxido de 4-amino-4-oxo-3-fenil-N,N-di(propan-2-il)-3-piridin-2-ilbutan-1-amina; diclorhidrato |
| Mostrar más |