Learn More
Disopiramida, Mikromol™
Código de producto. 17900606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
17900606 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17900606 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0108.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Disopiramida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disopyramide
CAS 9-5-3737
Nombres de analitos o componentes Disopyramide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H29 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Disopyramide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
SMILES CC(C)N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
Nombre IUPAC 4-[di(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-piridin-2-ilbutanamida
Peso molecular (g/mol) 339.47
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.2311 g/mol