Learn More
Disopiramida, LoGiCal
Código de producto. 30464081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464081 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464081 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0108.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disopyramide
CAS 9-5-3737
Nombres de analitos o componentes Disopyramide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H29 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Disopyramide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
Nombre IUPAC 4-[di(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-piridin-2-ilbutanamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 339.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.2311 g/mol