Learn More
Impureza A de disopiramida (como fosfato de dihidrógeno), Mikromol™
Código de producto. 30460447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460447 4 x 25 mg -
17953476 25 mg 25 miligramos
17922066 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460447 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0108.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza A de disopiramida (como fosfato de dihidrógeno), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopyronitrile Dihydrogen Phosphate
CAS 2724689-67-0
Nombres de analitos o componentes Diisopyronitrile Dihydrogen Phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N3 . H3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-4-[Bis(1-methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Dihydrogen Phosphate (Diisopyronitrile Dihydrogen Phosphate), Disopyramide Imp. A (EP), (2RS)-4-[bis(1-methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile dihydrogen phosphate (di-isopyronitrile dihydrogen phosphate), Disopyramide Impurity A as Dihydrogen Phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)N(CCC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC 4-[di(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-piridin-2-ilbutanonitrilo; ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 419.45
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1974 g/mol