Learn More
Sal de tosilato disopiramida-d14, TRC
Código de producto. 30382419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382419 10 mg
30378459 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30382419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49345210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216989-88-6
Fórmula molecular C21 H15 D14 N3 O • C7 H8 O3 S
Peso molecular (g/mol) 525.76
Sinónimo Disopyramide-D14 (N,N-diisopropyl-D14) tosylate, Disopyramide-d14 tosylate salt, 4-Di(isopropyl-d7)amino-2-phenyl-2-(2-pyridyl)butyramide tosylate, (2RS)-4-[Bis[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamide 4-toluenesulfonate salt
Nombre IUPAC 4-[bis[1,2,2,2-tetradeuterio-1-(trideuteriometil)etil]amino]-2-fenil-2-(2-piridil)butanamida; Ácido 4-metilbenzenosulfónico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cc3ccc(cc3)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disopyramide-d14 Tosylate Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29N3O.C7H8O3S/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/i1D3,2D3,3D3,4D3,16D,17D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.3384
Porcentaje de pureza >95%