Learn More
Tetrahidrato de Etilendediamina Tetraacetato de Zinc Sódico, TRC
Código de producto. 30179916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179916 100 g 100 g
30179792 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493658100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176736-49-5
Fórmula molecular C10H12N2O8Zn • 2Na • 4H2O
Peso molecular (g/mol) 471.65
Sinónimo Sodium (OC-6-21)-[[N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-[(carboxy-κO)methyl]glycinato-κN,κO]](4-)]zincate(2-) Hydrate;
Nombre IUPAC Zincato(2-), [[N,N′-1,2-etanediylbis[N-[(carboxi-Oκ)metil]glicinato-N,Oκ κ]](4-)]-, sodio, hidrato (1:2:4)
SMILES O=C1[O-][Zn+2]2([O-]C3=O)([N](C1)(C3)CC[N]2(C4)CC5=O)([O-]5)[O-]C4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disodium Zinc Ethylenediaminetetraacetate Tetrahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O8.2Na.4H2O.Zn/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;4*1H2;/q;2*+1;;;;;+2/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.01