Learn More
Tetracloropaladato disódico, TRC
Código de producto. 30376850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30376850 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30376850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4933355G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disodium Tetrachloropalladate
CAS 13820-53-6
Fórmula molecular Cl4Na2Pd
Cantidad 5 g
Sinónimo Disodium Palladium Tetrachloride, Disodium Tetrachloropalladate(2-), Disodium Tetrachloropalladium, Palladium Sodium Chloride (PdNa2Cl4), Sodium Chloropalladate, Sodium Chloropalladate, Sodium Palladium Chloride, Sodium Palladium Tetrachloride, Sodium Tetrachloropalladate, Sodium Tetrachloropalladate(2-)
Fórmula InChI InChI=1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC disodio;tetracloropaladio(2-)
Peso molecular (g/mol) 294.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.7584