Learn More
Telurita disódica, TRC
Código de producto. 30420699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420699 10 g 10 g
30412052 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67363010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-20-2
Fórmula molecular 2 Na . O3 Te
Peso molecular (g/mol) 221.58
Sinónimo Telluric acid (H2TeO3), sodium salt (1:2), Sodium tellurate(IV) (Na2TeO3) (6CI,7CI), Telluric acid (H2TeO3), disodium salt (8CI,9CI), Disodium tellurate (Na2TeO3), Disodium tellurite, Disodium trioxotellurate, Sodium tellurate (Na2TeO3), Sodium tellurite, Sodium tellurite (Na2TeO3), Sodium tellurium oxide (Na2TeO3)
Nombre IUPAC disodio;telurita
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Te](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disodium Tellurite
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.8705