Learn More
Monooctil sulfosuccinato disódico, TRC
Código de producto. 30134029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134029 1 g 1 g
30133651 500 mg 500 miligramos
30006680 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6456101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86878-53-7
Fórmula molecular C12H20Na2O7S
Peso molecular (g/mol) 354.33
Sinónimo Docusate Sodium Impurity, 1-(2-Ethylhexyl)ester-2-sulfo-butanedioic Acid Sodium Salt;
Nombre IUPAC disodio; 4-(2-etilhexoxi)-4-oxo-3-sulfonatobutanoato
SMILES O=C(C(S(=O)(O[Na])=O)CC(O[Na])=O)OCC(CCCC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disodium Monooctyl Sulfosuccinate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O7S.2Na/c1-3-5-6-9(4-2)8-19-12(15)10(7-11(13)14)20(16,17)18;;/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,13,14)(H,16,17,18);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0725
Porcentaje de pureza >95%