Learn More
Dodecahidrato de fosfato de hidrógeno de disodio, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10793811 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10793811 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10793811 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0304.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.19€
    70.38€ / 1 Kg
    Ahorro 18.81€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de fusión de 35 °C
CAS 10039-32-4
pH 8,7 a 9,3 (solución al 5% a 25 °C)
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98,0 a 101,0%
Fórmula molecular H25Na2O16P
Número MDL MFCD00149181
Clave InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de dodecahidrato de disodio
Peso molecular (g/mol) 358.14
Densidad 1,52 g/cm³ (20 °C)